Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), (alkoholisch), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/6610/15
Additional Details : CAS : 1310-58-3 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 1L |
---|
Chemische Identifikatoren
3553 |
Spezifikation
3553 | |
1L | |
HDPE-Kunststoffflasche |
Farblos bis hellgelb | |
Flüssig |