Learn More
Honeywell Fluka™ Kaliumhydroxid-Lösung, 1.0 M, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, 1.0 M KOH (1.0 N)
Marke:  Honeywell Fluka™ 319376-2L
Additional Details : CAS : 1310-58-3 Gewicht : 2.10000kg Transport : UN number : 1814 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 2 l
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643560
  • 72.92 CHF / 2 Liter
Auf Lager 70
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1310-58-3
56.105
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
Kalium; Hydroxid
HKO
MFCD00003553
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, potassa, potasse caustique, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Spezifikation
Kaliumhydroxidlösung
1.0 M
KOH
MFCD00003553
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, potassa, potasse caustique, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693
[OH-].[K+]
56.105
CHEBI:32035
2 l
1310-58-3
HKO
1.046 g/ml bei 25 °C
1814
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Hydroxid
14797
56.11 mol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation