Learn More
Kaliumhydroxidlösung 0.05 mol/l, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903584 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12903584 1000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12903584 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 263 1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Verpackung Flasche
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Summenformel HKO
Konzentration 0.05 M (0.05 N)
MDL-Nummer MFCD00003553
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
Menge 1000 ml
ChEBI CHEBI:32035