Learn More
Kaliumhydroxid, 0.01M in IPA, Chem-Lab
Catalog Number 11906836
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
946 ml
Wird als Titrant in der volumetrischen Analyse, TMAR, verwendet. Kaliumhydroxidlösung, 0.01 M in IPA, Chem-Lab ist ein Laborreagenz mit 0.5612 g KOH pro 1 l 2Propanol. Bei natürlichem Vorkommen sehr sauer und bei der Handhabung stark korrosiv.
Alkoholkaliumhydroxid ist ein effektiver Wärmeleiter und hochgradig entzündlich. Wird als Trockenmittel verwendet. Wird auch in einigen elektrischen Batterien verwendet, so z. B. in Fernbedienungen für TV-Geräte. Wird zur Herstellung von Seifen, zur Herstellung von Biodiesel und zur Herstellung anderer Kaliumverbindungen verwendet.
pH 13 (20 °C, H2O)
Farbe Farblos
CAS 1310-58-3, 67-63-0
Summenformel HKO
Konzentration 0.5612 g KOH pro 1 l C3H8O (0.01 mol/l)
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 0.78 g/ml
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name potassium hydroxide
Explosionsgrenze Unteres Volumen 2 %, oberes Volumen 12 %
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
Flammpunkt 12 °C (IPA)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 60.10 mol
Normalität 0.01 N (±0.0002, 20 °C)
Geruch 2-propanol
Verpackung 946 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kalilauge 0.01 mol/l in Propanol-2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,propan-2-ol