Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85 %, Pellets, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| Strukturformel | KOH |
| UN-Nummer | UN1813 |
| Menge | 6 x 500 g |
| IUPAC-Name | Kalium; Hydroxid |
| Formelmasse | 56.11 |
| Reinheit (%) | ≥85% |
| Güte | Puriss. p.a. |
| Dampfdruck | 1 mmHg (719 °C) |