Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85 %, Pellets, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
| Namenshinweis | Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, pellets |
| Siedepunkt | 1,327 °C |
| CAS Min. % | ≥85.0000% |
| Schmelzpunkt | 361 °C (Literatur) |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Strukturformel | KOH |
| UN-Nummer | UN1813 |
| Dichte | 2.04 g/cm3 |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide