Learn More
Kaliumhydroxid, Schuppenform, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023118
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15443127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16199.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhydroxid dient als Vorstufe für die meisten weichen und flüssigen Seifen und für zahlreiche kaliumhaltige Chemikalien. Kommt häufig bei der Herstellung von Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Kunstseide, Papier, Farbstoffen, verschiedenen Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Feinchemikalien und Erdölprodukten zum Einsatz. Im Bereich der organischen Chemie dient Kaliumhydroxid als Basis und wird bei der Synthese mehrerer organischer Verbindungen verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung als Elektrolyt in Alkalibatterien, die auf Nickel-Cadmium-, Nickel-Wasserstoff- und Mangandioxid-Zink basieren.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Nitroverbindungen, Alkalimetallen, Magnesium, Kupfer, Halogenen, Aziden und Anhydriden. Der Kontakt mit Aluminium, Zinn und Zink befreit Wasserstoffgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
pH 13.5
Siedepunkt 1320°C to 1324°C
Schmelzpunkt 360°C
Dichte 2.044
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Menge 500 g
Formelmasse 56.11
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide