Learn More
Natriumhydroxid, DILUT-IT-Konzentrat, 0.5M, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10421338 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
Zur Verdünnung auf 1 l
Verpackung:
LDPE-Ampulle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10421338
Marke: JT Baker 4866
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelle und präzise Zubereitung frischer und zuverlässiger Standardlösungen Potassium Hydroxide, DILUT-IT Concentrate, 0.5M, J.T.Baker™ ist ein vorgemischtes volumetrisches Konzentrat zur Verdünnung auf 1 l, das sich ideal für die Titrimetrie und andere Formen nasschemischer Analysen eignet.
DILUT-IT-Lösungen haben sich mit schnellen, präzisen Ergebnissen in den Bereichen Biowissenschaften und pharmazeutische Qualitätskontrolle bewährt. Volumetrisches Konzentrat einfach auf 1 Liter verdünnen (sorgfältig gemäß den Anweisungen im Lieferumfang), und die resultierende Lösung hat dann eine genaue Normalität in ±0.1 %.
  • Höhere Produktivität: Vermeiden Sie teure, zeitaufwändige Schritte, wie die Auswahl und Analyse von Ausgangsreagenzien sowie das Wiegen und die Standardisierung der endgültigen Lösung
  • Platzsparend: Produkte benötigen für gebrauchsfertige Lösungen nur ein Zehntel des Platzbedarfs
  • Niedrigere Versandkosten: Sie geben dank des reduzierten Gewichts und der Verpackungsgröße eines Konzentrats weniger Geld für den Versand aus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel HKO
Konzentration 0.5 mol/l
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 1.2 g/cm3 bei 20 °C
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge Zur Verdünnung auf 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11 mol
Güte DILUT-IT
Verpackung LDPE-Ampulle
Physikalische Form Konzentrat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.