Learn More
Kaliumhydroxid, volumetrische Acculute-Standardlösung, Endkonzentration 0.5 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369309
Click to view available options
Menge:
1 U
6 U
Packungsgröße:
1 Einheit
6 Einheiten
Artikelnummer. 11369309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088602.LS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution
Farbe Farblos
Namenshinweis Final Concentration 0.5N
UN-Nummer UN1814
Formelmasse 56.11
Menge 6 U
Physikalische Form Flüssig