Learn More
Kaliumhydroxid, volumetrische Acculute-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399309
Click to view available options
Menge:
1 U
6 U
Packungsgröße:
6 Einheiten
Artikelnummer. 11399309
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088604.LS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution
Farbe Farblos
Namenshinweis Final Concentration 0.1N
UN-Nummer UN1814
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Formelmasse 56.11
Menge 6 U
Physikalische Form Flüssig