Learn More
Kaliumhydroxid, ≥85 %, KOH-Basis, Honeywell™, BioXtra
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
- Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
Spezifikation
pH | 14 bei 20 °C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 1327 °C bei 1,013 hPa |
Schmelzpunkt | 360 °C |
Löslichkeitsinformationen | 1120 g/l bei 20 °C |
Menge | 500 g |
Reinheit (%) | ≥85 % KOH-Basis |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdruck | 1 mmHg (719 °C) |