missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumhydroxid, ≥85 %, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15678000
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1310-58-3
HKO
56.11
MFCD00003553
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
14797
CHEBI:32035
[OH-].[K+]

Pellets, weiß, ≥ 85 % KOH-Basis

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Farbe Weiß
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1813
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11 mol
Reinheit (%) ≥85 % (KOH-Basis)
Dampfdruck 1mmHg (719 °C)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'