Learn More
Kaliumhydroxid, 1 N-Lösung in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 393320010
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.86000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Potassium hydroxide | |
1N solution in ethanol | |
1310-58-3,64-17-5 | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
0.8600g/mL | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
1 L | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
14797 | |
56.11 | |
0.86 |
Braun-Orange bis Gelb | |
78.0°C | |
-117.0°C | |
KOH | |
0.950 to 1.050N | |
15, 7761 | |
Solubility in water: soluble. | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Hydroxid | |
12°C | |
CHEBI:32035 | |
Kunststoffflasche | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium hydroxide, 1N solution in ethanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use