Learn More
Kaliumhydroxid, 1N-Lösung in Ethanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 429091000
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.08600kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium hydroxide | |
78.0°C | |
-117.0°C | |
KOH | |
0.950 to 1.050N | |
15, 7761 | |
Solubility in water: soluble. | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Hydroxid | |
12°C | |
CHEBI:32035 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
Flüssig |
Farblos bis hellgelb | |
1310-58-3,64-17-5 | |
HKO | |
MFCD00003553 | |
0.8600g/mL | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
100 mL | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
14797 | |
56.11 | |
0.86 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium hydroxide, 1N solution in ethanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet