Learn More
Potassium Hydrogensulfate, Fused, ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15672230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15672230 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15662230 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15672230 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 223697250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS Reagent, Mixture of K2S2O7 and KHSO4
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7 , 7790-62-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name potassium hydrogen sulfate
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Hydrogensulfate, Fused
Namenshinweis Mixture of K2S2O7 and KHSO4
Farbe Weiß
Menge 250 g
MDL-Nummer MFCD00011404
UN-Nummer UN2509
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder
Dichte 2.512g/mL at 25°C