Learn More
Kaliumhydrogenfluorid, 99 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120706 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15662440
Marke: Honeywell-Fluka 23928325G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
0.99
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-29-9
MDL-Nummer MFCD00011403
Spezifikation
Siedepunkt 180 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumhydrogenfluorid
Schmelzpunkt 239 °C
Menge 25 g
Strukturformel KHF2
UN-Nummer UN1811
Formelmasse 78.1 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Fass mit Inneneinsatz
Dichte 2.37 g/ml bei 25 °C