Learn More
Kaliumhydrogensulfat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11483712 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11483712 500 g
11473712 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483712 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215634090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-93-7
Summenformel HKO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.16
MDL-Nummer MFCD00011404
InChI-Schlüssel CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
IUPAC-Name Kaliumhydrogensulfat
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Hydrogen Sulfate
Menge 500 g
Formelmasse 136.2