Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, Mikromol™
Artikelnummer. 17928054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17928054 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17928054 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM2540.060250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Kaliumhydrogenphthalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium hydrogen phthalate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H5 O4 . K
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phthalic acid monopotassium
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Menge 250 mg
Formelmasse 203.9825 g/mol