Learn More
Phthalsäure Monokaliumsalz, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514254 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16514254 50 g 50 Gramm
16524254 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16514254 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 463850500
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kalium 2-Carboxybenzoat
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Menge 50 g
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 80 g/L (20°C). Other solubilities: 330 g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Formelmasse 204.22
Güte HPLC