Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073430
47.13 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
877-24-7
C8H5KO4
204.222
13070
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
23676735
Kalium;2-Carboxybenzoat
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
877-24-7
C8H5KO4
204.222
13070
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
23676735
Kalium;2-Carboxybenzoat
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Kaliumhydrogenphthalat, zertifizierte AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:877-24-7, weiß, Schmelzpunkt:295 °C, Molekularformel:C8H5KO4, Molekulargewicht:204,222, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:3,8 bis 4,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 295 °C
Farbe Weiß
pH 3,8 bis 4,0
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 204.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter