Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10418330
Marke: Thermo Scientific Acros 177121000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H5KO4
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Menge 100 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 99.95 to 100.05%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle