Learn More
Kaliumhydrogenphosphat, getrocknet, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493714 250 g 250 Gramm
11483714 1000 g 1000 Gramm
11403724 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493714 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11321.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.30 CHF
    48.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 7.65 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-11-4 | HK2O4P | 174.17 g/mol
Potassium hydrogen phosphate is used as a fertilizer, food additive, buffering agent, in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is useful to increase the partition coefficients of amino acids in aqueous two-phase systems. It plays an important role for increase in rice grain yield by spraying chemicals including ferric chloride, dipotassium hydrogen phosphate and salicylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhydrogenphosphat wird als Düngemittel, Lebensmittelzusatzstoff, Puffermittel, in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie verwendet. Es ist sinnvoll, die Partitionskoeffizienten von Aminosäuren in wässrigen Zweiphasensystemen zu erhöhen. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Reiskornerträge durch das Sprühen von Chemikalien wie Eisenchlorid, Di-Kaliumhydrogenphosphat und Salicylsäure.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopische Chemikalie und nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren. Das Material von Hitze, Funken, Flammen und Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer MFCD00011383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phosphate
Namenshinweis Dried
Menge 250 g
Merck Index 14,7658
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch