Learn More
Kaliumwasserstoff L-Tartrat, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478136 5000 g 5000 Gramm
11468136 250 g 250 Gramm
11458136 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15281.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188.18 g/mol
Potassium hydrogen L-tartrate is used for stabilizing egg whites, whipped cream and for anti-caking and thickening. It is utilized for the prevention of crystallization of sugar syrups and reduces the discoloration of boiled vegetables. It is an active component in baking powder. It is used in household items in association with lemon juice or white vinegar to clean metals such as brass, aluminum and copper. Furthermore, it serves as a primary reference standard for a pH buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhydrogen-L-Tartrat wird zur Stabilisierung von Eiweiß, Schlagsahne und gegen Klumpenbildung und Eindicken verwendet. Es wird verwenden, um die Kristallisation von Zuckersirupen zu verhindern und die Verfärbung von gekochtem Gemüse zu reduzieren. Es ist ein wirksamer Bestandteil in Backpulver. Es wird in Haushaltsgegenständen in Verbindung mit Zitronensaft oder klarem Essig für die Reinigung von Metallen wie Messing, Aluminium und Kupfer verwendet. Darüber hinaus dient es als primärer Referenzstandard für einen pH-Puffer.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und verdünnter Mineralsäure. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 868-14-4
Summenformel C4H5KO6
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
MDL-Nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI-Schlüssel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
IUPAC-Name potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen L-tartrate
Schmelzpunkt ∼267°C (decomposition)
Dichte 1.954
Menge 5000 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7615
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dilute mineral acid. Insoluble in alcohol.
PubChem CID 376198361
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) ≥98%