Learn More
Kaliumwasserstoffiodat, 0.025 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hydrogen iodate |
| Namenshinweis | Standardized Solution |
| CAS | 13455-24-8 |
| Summenformel | HI2KO6 |
| MDL-Nummer | MFCD00011400 |
| Konzentration | 0.025N |
| Synonym | potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a |
| InChI-Schlüssel | ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium;Iodsäure;Iodat |
| Mehr anzeigen |