Learn More
Kaliumhydrogendijodat, 99.85 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10401451
Marke: Thermo Scientific Acros 211471000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-24-8
Summenformel HI2KO6
Molekulargewicht (g/mol) 389.9
MDL-Nummer MFCD00011400
InChI-Schlüssel ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
IUPAC-Name Kalium;Iodsäure;Iodat
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen diiodate
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.8% min. (Iodometry)
Strukturformel KH(IO3)2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13g/L (15°C)
Formelmasse 389.9
Reinheit (%) 99.85%
Güte Extrarein