Learn More
Kaliumhydrogendijodat, 99.85 %, reinst, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 211475000
Additional Details : CAS : 13455-24-8 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022690
  • 321.20 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13455-24-8
389.9
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
23700942
OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
HI2KO6
MFCD00011400
potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
Kalium;Iodsäure;Iodat
Spezifikation
Potassium hydrogen diiodate
13455-24-8
99.8% min. (Iodometry)
KH(IO3)2
potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Kalium;Iodsäure;Iodat
23700942
Kristall oder Pulver
Extrarein
0.01% max
Glasflasche
0.005% max
500g
p.a.
chloride, chlorate, bromide, bromate (as Cl): < 0.02%
HI2KO6
MFCD00011400
Solubility in water: 13g/L (15°C)
OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
389.9
389.9
99.85%
0.02% max
10ppm max.
Solubility in water: 13g/L (15°C).
Weiß bis gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate