Learn More
Kaliumhydrogendifluorid, Purum p.a., ≥99.0 % (F), Honeywell™
Artikelnummer. 15695950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15695950
Marke: Honeywell Research Chemicals 603441KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., ≥ 99.0 % (F)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-29-9
MDL-Nummer MFCD00011403
Spezifikation
Siedepunkt >180 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumhydrogendifluorid
Schmelzpunkt 239 °C
pH Sauer
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel KHF2
UN-Nummer UN1811
Löslichkeitsinformationen 392 g/l
Formelmasse 78.1 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (F)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.37 g/cm3