Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium hydrogen carbonate is used in foods to regulate pH, as a fire suppression agent (BC dry chemical) and as a buffering agent in medications. It acts as an additive in winemaking and is an active component in club soda. Furthermore, it finds use in crops for the neutralization of acidic soils. It is also used as a source of carbon dioxide for leavening in baking. It is utilized to inhibit the growth of aspergillus parasiticus in czapek's agar. It is employed as a catalyst in synthetic fiber polymerization and olefin dehydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumhydrogencarbonat wird in Lebensmitteln zur pH-Regulierung, als Brandunterdrückungsmittel (BC-Trockenchemikalie) und als Puffermittel in Medikamenten verwendet. Es dient als Zusatzstoff in der Weinherstellung und ist ein aktiver Bestandteil in Club-Soda. Weiterhin findet es Verwendung in Kulturpflanzen zur Neutralisierung saurer Böden. Es wird auch als Kohlendioxidquelle in Backtriebmitteln verwendet. Es wird verwendet, um das Wachstum von Aspergillus parasiticus in Czapek′s Agar zu hemmen. Es wird als Katalysator bei der Polymerisation synthetischer Fasern und der Olefin-Dehydrierung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hydrogen carbonate |
| Menge | 10,000 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Dichte | 2.17 |
| Merck Index | 14,7609 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 100.12 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.