Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hydrogen carbonate |
| Schmelzpunkt | 292.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
| Strukturformel | KHCO3 |
| Fieser | 13,253 |
| Merck Index | 15, 7730 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C),practocally insoluble in alcohol,soluble in potassium carbonate solution |
| Mehr anzeigen |