missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Potassium hydride, 30% w/w in mineral oil

Artikelnummer. 18888317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
18888317 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18888317 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. L13266.NB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7693-26-7 | HK | 40.11 g/mol

Potassium hydride is a precursor in the production of various bases by deprotonation, highly-hindered bases potassium triethylmethoxide and potassium 3-aminopropylamide It serves as a powerful base in organic synthesis of deprotonate carbonyl compounds and amines to form enolates and amides respectively.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7693-26-7
Dichte 1.45
Menge 5 g
Flammpunkt 160°(320°F)
Form Flüssig
Summenformel HK
MDL-Nummer MFCD00011357
UN-Nummer UN1409
Fieser 1,935 12,407 13,257 14,265 17,290 18,299 19,276 21,360
InChI-Schlüssel OCFVSFVLVRNXFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H-].[K+]
IUPAC-Name potassium hydride
Molekulargewicht (g/mol) 40.11
Formelmasse 40.11
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.