Learn More
Kaliumhexaiodoplatinat(IV), Pt 18.2 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11337487 1 g 1 Gramm
11327487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012642.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 16905-14-9 | I6K2Pt | 1034.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16905-14-9
Summenformel I6K2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 1034.71
MDL-Nummer MFCD00049660
InChI-Schlüssel BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexaiodoplatinate iv, dipotassium;hexaiodoplatinum 2-, dipotassium hexaiodoplatinumdiuide, potassium hexaiodoplatinate iv , pt
PubChem CID 71311175
IUPAC-Name Dikalium; Hexaiodoplatin(2-)
SMILES [K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Pt+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexaiodoplatinate(IV)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Formelmasse 1034.72
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 18.2% min.