Learn More
Kaliumhexafluorophosphat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15685950
Marke: Honeywell-Fluka 6032125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum, ≥ 98.0 % (gravimetrisch)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17084-13-8
Summenformel F6KP
Molekulargewicht (g/mol) 184.062
MDL-Nummer MFCD00011412
InChI-Schlüssel YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumhexafluorphosphat, Kaliumfluorphosphat, Kaliumhexafluorphosphat V, Monokaliumhexafluorophosphat, Kaliumhexafluorphosphat min, Phosphat 1-, Hexafluoro-, Kalium, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC-Name Kalium; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexafluorphosphat
Menge 25 g
Strukturformel KPF6
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 184.06 mol
Reinheit (%) ≥98 % (gravimetrisch)
Dichte 2.75 g/ml bei 25 °C