Learn More
Kaliumhexafluorophosphat, 99 %, reinst, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 191090010
Additional Details : CAS : 17084-13-8 Gewicht : 1.05000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 1kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Chemische Identifikatoren
17084-13-8 | |
184.07 | |
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N | |
23688904 | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+] |
F6KP | |
MFCD00011412 | |
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6 | |
Kalium; Hexafluorphosphat |
Spezifikation
Potassium hexafluorophosphate | |
free fluoride (F): < 0.5% | |
F6KP | |
MFCD00011412 | |
Solubility in water: 93g/L (25°C) | |
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+] | |
184.07 | |
184.07 | |
99% | |
0.1% max. (100°C) | |
Solubility in water: 93g/L (25°C). | |
575.0°C |
17084-13-8 | |
98.5% min | |
KPF6 | |
potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6 | |
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium; Hexafluorphosphat | |
23688904 | |
Kristallpulver | |
Extrarein | |
Kunststoffflasche | |
Weiß | |
1kg |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium hexafluorophosphate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.