Learn More
Kaliumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumhexafluorphosphat wird zur Herstellung von 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat und anderen organischen Hexafluorphosphatverbindungen wie Alkylaryliodoniumhexafluorphosphate und Triarylsulfoniumhexafluorphosphate verwendet. Es wird auch in kationischen Polymerisationsreaktionen als Photoinitiator verwendet. Es wird zur Herstellung von Katalysatoren für Peptidkopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Potassium hexafluorophosphate |
| Schmelzpunkt | 575°C |
| pH | 3.0 to 7.0 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3260 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 184.07 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium hexafluorophosphate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hexafluoro
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.