Learn More
Kaliumhexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429992
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11429992
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12080.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17084-13-8 | F6KP | 184.062 g/mol
Potassium hexafluorophosphate is used to prepare 1-butyl-3-methylimidazolium hexaflurorphospahte and other organic hexafluorophospahte compounds such as alkylaryliodonium hexafluorophopahtes and triarylsulfonium hexafluorophosphates. It is also used in the cationic polymerization reactions as photo initiators. It involves in producing catalyst for peptide coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexafluorphosphat wird zur Herstellung von 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorphosphat und anderen organischen Hexafluorphosphatverbindungen wie Alkylaryliodoniumhexafluorphosphate und Triarylsulfoniumhexafluorphosphate verwendet. Es wird auch in kationischen Polymerisationsreaktionen als Photoinitiator verwendet. Es wird zur Herstellung von Katalysatoren für Peptidkopplungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17084-13-8
Summenformel F6KP
Molekulargewicht (g/mol) 184.062
MDL-Nummer MFCD00011412
InChI-Schlüssel YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexafluorophosphate, potassium fluophosphate, potassium hexafluorophosphate v, unii-88w436pdi9, monopotassium hexafluorophosphate, potassium hexfluorophosphate, potassium hexafluorophosphate min, phosphate 1-, hexafluoro-, potassium, potassium fluorophosphate, kpf6
PubChem CID 23688904
IUPAC-Name Kalium; Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 575°C
pH 3.0 to 7.0
Menge 50 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184.07
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.55
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hexafluorophosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hexafluoro