Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Hexacyanoferrate(III) |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q6*-1;+3;3*+1 |
| Formelmasse | 328.8445 |