missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Hexacyanoferrate(III), TRC

Artikelnummer. 30003239
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003239 5 g 5 Gramm
30006623 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6950855G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.24
Synonym (OC-6-11)-Hexakis(cyano-kC)ferrate(3-) PotassiumHexacyanoferrate(3-) Ttripotassium (8CI), (OC-6-11)-Hexakis(cyano-C)ferrate(3-) Tripotassium, Hexakis(cyano-kC)Ferrate(3-) Tripotassium, Iron Potassium Cyanide (FeK3(CN)6), Potassium Cyanoferrate (K3Fe(CN)6), Potassium Ferricyanate, Potassium Ferricyanide, Potassium Ferricyanide (K3Fe(CN)6), Potassium Hexacyanoferrate (K3Fe(CN)6), Potassium Hexacyanoferrate(3-), Potassium Hexacyanoferrate(III), Potassium Iron Cyanide (K3Fe(CN)6), Red Prussiate, Tripotassium Ferric Hexacyanide, Tripotassium Ferricyanide, Tripotassium Hexacyanoferrate, Tripotassium Hexacyanoferrate(3-), Tripotassium Iron Hexacyanide
IUPAC-Name tripotassium;hexakis(azanylidynemethyl)iron(3+)
SMILES [K+].[K+].[K+].N#[C-][Fe+3]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)[C-]#N

Tekniske data

Chemischer Name oder Material Potassium Hexacyanoferrate(III)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q6*-1;+3;3*+1
Formelmasse 328.8445
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.