Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Orange bis rot |
| pH | 6 |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Menge | 500 g |
| IUPAC-Name | Trikalium hexacyanoirontris(Ylium) |
| Formelmasse | 329.26g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium ferricyanide
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.