Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(Iii), ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071934 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15622640
Marke: Honeywell-Fluka 2440235G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-66-2
Summenformel C6FeK3N6
Molekulargewicht (g/mol) 329.25
MDL-Nummer MFCD00011392
InChI-Schlüssel QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumferrocyanid, Preußischrot, Kaliumferrocyanat, Trikalium-Hexacyanoferrat, Kaliumcyanoferrat, Eisenkaliumzyanid, Trikalium-Ferricyanid, Trikalium-Eisen-Hexacyanid, Trikaliumferrat-Hexacyanid, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanoferrat(III)
Menge 5 g
Strukturformel K3Fe(CN)6
IUPAC-Name Trikalium;Eisen(3+);Hexacyanid
Formelmasse 329.24 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz