Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(III), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium hexacyanoferrate(III) is used in reading palimpsests and old manuscripts, in blueprint drawing and in photography (Cyanotype process). It finds application to harden iron and steel, in electroplating, dyeing wool and as a laboratory reagent. It is a mild oxidizing agent used in organic synthesis. It is associated with potassium hydroxide solution used to formulate Murakami’s etchant, which is useful for metallographers to provide contrast between binder and carbide phases in cemented carbides. Further, it is used in many amperometric biosensors as an electron transfer agent replacing an enzyme's natural electron transfer agent such as oxygen with the enzyme glucose oxidase. It is an active ingredient in blood glucose meters used by diabetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumhexacyanoferrat(III) wird bei der Lektüre von Palimpsesten und alten Schriften, in der Blaupause und in der Fotografie (Cyanotyp-Verfahren) verwendet. Es findet Anwendung zum Aushärten von Eisen und Stahl, in der Galvanik, beim Färben von Wolle und als Laborreagenz. Es ist ein mildes Oxidationsmittel, das in der organischen Synthese verwendet wird. Es wird mit Kaliumhydroxidlösung in Verbindung gebracht, die zur Formulierung von Murakamis-Ätzwerk verwendet wird, was für Metallografen nützlich ist, um einen Kontrast zwischen Binder und Hartmetallphasen in zementierten Carbiden zu erzeugen. Darüber hinaus wird es in vielen amperometrischen Biosensoren als Elektronenübertragungsmittel verwendet, das ein natürliches Elektronenübertragungsmittel wie Sauerstoff durch das Enzym Glucoseoxidase ersetzt. Es ist ein Wirkstoff in Blutzuckermessgeräten, die von Diabetikern verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säure. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Salzsäure und Cyaniden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hexacyanoferrate(III) |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Menge | 5000 g |
| Strukturformel | K3Fe(CN)6 |
| Merck Index | 14,7630 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acid. Slightly soluble in alcohol. |
| IUPAC-Name | Trikalium hexacyanoirontris(Ylium) |
| Formelmasse | 329.26 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Mehr anzeigen |