Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(Ii) Trihydrat, purum, Honeywell ™
Artikelnummer. 15681170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
Artikelnummer. 15681170
Marke: Honeywell-Fluka 1263925KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
purum, ≥99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat
CAS 14459-95-1
Menge 25 kg
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Strukturformel K4Fe(CN)6 · H2O
MDL-Nummer MFCD00167023
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC-Name Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
Formelmasse 422.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte purum