Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | K4Fe(CN)6 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 422.39 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |