missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15643340
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
50 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
14459-95-1
C6H6FeK4N6O3
422.39
MFCD00167023
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Eisensulfat-Heptahydrat
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
14459-95-1
C6H6FeK4N6O3
422.39
MFCD00167023
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Eisensulfat-Heptahydrat
tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat
Schmelzpunkt 70 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel FeSO4 · 7H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 422.39
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 1.85 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'