Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462378
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11462378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15736.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat wird häufig in Antiklumpmitteln für Straßen- und Speisesalz verwendet. Es wird zur Aufreinigung von Zinn und der Trennung von Kupfer von Molybdänerzen verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Wein und Zitronensäure. In der analytischen Chemie wird es zur Bestimmung der Konzentration von Kaliumpermanganat verwendet. In Kombination mit Kaliumferricyanid und phosphatgepufferter Lösung wirkt es als Puffer für Beta-Galactosidase. Darüber hinaus wird es als Düngemittel für Pflanzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol und Äther.
Hinweise
Beginnt Wasser bei 60 0C zu verlieren, wasserfrei bei 100 0C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14459-95-1
Summenformel C6H6FeK4N6O3
Molekulargewicht (g/mol) 422.39
MDL-Nummer MFCD00167023
InChI-Schlüssel NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium ferrocyanide trihydrate
IUPAC-Name Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
pH 9.5
Menge 2500 g
Merck Index 14,7631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formelmasse 422.39 (368.36 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.85