Learn More
Kaliumhexacyanocobaltat(III), ≥97.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15601230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
20 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15601230
Marke: Honeywell-Fluka 1290220KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
≥ 97.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13963-58-1
MDL-Nummer MFCD00011391
Synonym Trikaliumhexacyanocobaltat(III)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhexacyanocobaltat(III)
Namenshinweis ≥97.0%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 20 kg
Strukturformel K3Co(CN)6
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 332.33
Reinheit (%) >97%
Verpackung Papier-/Poly-Beutel
Dichte 1.878 g/ml bei 25 °C (Lit.)