Learn More
Kaliumhexacyanokobaltat(III), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hexacyanocobaltate(III) |
| Namenshinweis | 95% |
| Farbe | Braun bis gelb |
| Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Strukturformel | K3[Co(CN)6] |
| Merck Index | 15, 7758 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 332.34 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hexacyanocobaltate(III)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.