Learn More
Kaliumhexachlorrhodat(III), Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Rh 23.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349417 0.25 g 0.25 Gramm
11329417 1 g 1 Gramm
11339417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041013.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 13845-07-3 | Cl6K3Rh | 432.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13845-07-3
Summenformel Cl6K3Rh
Molekulargewicht (g/mol) 432.89
MDL-Nummer MFCD00192414
InChI-Schlüssel MJKHGKZFPXUBSV-UHFFFAOYSA-H
Synonym potassium hexachlororhodate iii, tripotassium;hexachlororhodium 3-, tripotassium hexachlororhodate 3-, potassium hexachloro-rhodate-iii ,hydrate
PubChem CID 56923611
SMILES [K+].[K+].[K+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachlororhodate(III)
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in cold water,insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Rhodium(3+) Trikalium Hexachlorid
Formelmasse 432.93
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 23.3% min.
Empfindlichkeit Hygroscopic