Learn More
Kaliumhexachloriridat(III)-Hydrat, Ir 33.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hexachloroiridate(III) hydrate |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 522.22 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 33.4% min. |