Learn More
Kaliumheptafluorniobat(V), 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080288
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11498640
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 051110.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16924-03-1 | K2NbF7
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16924-03-1
Summenformel K2NbF7
MDL-Nummer MFCD00042368
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium heptafluoroniobate (V)
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 304.1
Reinheit (%) 99.5%
Empfindlichkeit Hygroskopisch