Learn More
Kaliumformiat, 99 % (Wasser<2 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421938 5000 g 5000 Gramm
11411938 250 g 250 Gramm
11401938 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421938 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14551.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 CHF
    359.65 CHF / 5000 Gramm
    Sparen 61.35 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumformiat tritt als Zwischenprodukt im Formiat-Pottasche-Verfahren zur Herstellung von Kalium auf. Wird als Enteisungssalz auf Straßen verwendet. Dient als Korrosionshemmer, Wasserenthärter, Funktionsfluid, Verarbeitungshilfsstoff und wird in der Erdölindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-29-4
Summenformel CHKO2
Molekulargewicht (g/mol) 84.115
MDL-Nummer MFCD00013100
InChI-Schlüssel WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
IUPAC-Name Calium;formiat
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium formate
Schmelzpunkt 165°C to 168°C
Dichte 1.91
Prozentgehaltsbereich 99%
Hinweise zum Prozentgehalt (Wasser < 2 %)
Menge 5000 g
Beilstein 3623272
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,7633
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium formate